Learn More
n-Octane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
N-octane is mainly used as a solvent, fuel and as one of the standard values in octane rating scale. It is also used to prevent uneven burning of fuel in internal-combustion engines. Further, it acts as an antiknock agent for high compression engine fuels, lacquer diluents, blowing agent for foam rubber. In addition, it is used in rocket propellants and in azeotropic distillations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-octane is mainly used as a solvent, fuel and as one of the standard values in octane rating scale. It is also used to prevent uneven burning of fuel in internal-combustion engines. Further, it acts as an antiknock agent for high compression engine fuels, lacquer diluents, blowing agent for foam rubber. In addition, it is used in rocket propellants and in azeotropic distillations.
Solubility
Miscible with ethyl ether, ethanol, acetone, benzene, petroleum ether and gasoline. Slightly Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents and acids
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Octane |
Punto di fusione | -57°C |
Densità | 0.703 |
Punti di ebollizione | 125°C to 126°C |
Punto d'infiammabilità | 15°C (59°F) |
Intervallo percentuale saggio | ≥98% |
Indice di rifrazione | 1.398 |
Quantità | 500 mL |
Numero UN | UN1262 |
Beilstein | 1696875 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2487085 | Certificato di analisi | 20/03/2024 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
2348047 | Certificato di analisi | 08/02/2024 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
10249033 | Certificato di analisi | 14/12/2023 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
10248677 | Certificato di analisi | 13/11/2023 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
10241938 | Certificato di analisi | 08/07/2022 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
Sicurezza e movimentazione
- n-Octane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Octane