Learn More
n-Octane, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10715401
n-Octane, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10715401
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10715401
Marca: Thermo Scientific Acros 129375000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-65-9
Formula molecolare C8H18
Molecular Weight (g/mol) 114.23
Numero MDL MFCD00009556
InChI Key TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC Name ottano
SMILES CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octane
CAS min. % 97
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57.0°C
Colore Incolore
Densità 0.7080g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C to 127.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6CH3
Indice di rifrazione 1.3965 to 1.3985
Quantità 500 mL
Numero UN 1262
Beilstein 01, 159
Residuo dopo l'evaporazione 0.05% max.
Indice di Merck 15, 6838
Gravità specifica 0.708
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 114.23
Pressione del vapore 14mbar at 20°C
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquido
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466592 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/10/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Numero di lottoA0466218 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Numero di lottoA0462145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/04/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Numero di lottoA0461571 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Numero di lottoA0434289 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/03/2024 Catalog Number129370020,129370250,129370025,129375000
Titolo del prodotto
n-Octane, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >