Learn More
n-Pentadecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11494113
n-Pentadecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11494113
250 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
500 g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11494113
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10336.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
n-pentadecane is used as a reference substance for gas chromatography. It is also used as standard materials for the determination of combustion quality of diesel. It is involved in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-pentadecane is used as a reference substance for gas chromatography. It is also used as standard materials for the determination of combustion quality of diesel. It is involved in the organic synthesis.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-62-9
Formula molecolare C15H32
Molecular Weight (g/mol) 212.42
Numero MDL MFCD00008990
InChI Key YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
IUPAC Name pentadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentadecane
Punto di fusione 9°C to 10°C
Densità 0.769
Punti di ebollizione 269°C to 270°C
Punto d'infiammabilità 132°C (269°F)
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 250 g
Beilstein 1698194
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 212.42
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10248938 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2023 Catalog NumberA10336.30,A10336.14,A10336.36,A10336.18
Numero di lotto10245748 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA10336.30,A10336.14,A10336.36,A10336.18
Numero di lottoP01I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA10336.30,A10336.14,A10336.36,A10336.18
Numero di lottoT19H045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA10336.30,A10336.14,A10336.36,A10336.18
Numero di lottoW26F004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA10336.30,A10336.14,A10336.36,A10336.18
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Pentadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Pentadecane
Titolo del prodotto
n-Pentadecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals >