Learn More
n-Pentadecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10606142
n-Pentadecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10606142
250 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10606142
Marca: Thermo Scientific Acros 129822500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-62-9
Formula molecolare C15H32
Molecular Weight (g/mol) 212.42
Numero MDL MFCD00008990
InChI Key YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, nVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
IUPAC Name pentadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentadecane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9.9°C
Densità 0.7730g/mL
Punti di ebollizione 270.0°C
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)13CH3
Indice di rifrazione 1.4307 to 1.4327
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 172
Gravità specifica 0.773
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 212.42
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467301 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/11/2024 Catalog Number129820250,129822500,129820010
Numero di lottoA0458941 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/12/2023 Catalog Number129820250,129822500,129820010
Numero di lottoA0450467 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number129820250,129822500,129820010
Numero di lottoA0452435 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/04/2023 Catalog Number129820250,129822500,129820010
Numero di lottoA0398851 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number129820250,129822500,129820010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Pentadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Titolo del prodotto
n-Pentadecane, 99%, Thermo Scientific Chemicals >