Learn More
N-Pentane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11458433
N-Pentane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11458433
2.5 L, Plastic Coated Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Flacone in vetro color ambra
Plastic Coated Glass bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11458433
Marca: Fisher Chemical P/1021/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
C5H12, numero CAS 109-66-0, 2,5 l, 36 °C, CHEBI:37830, non definito, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentano, -130 °C, 9498, 72,151, flacone in vetro ambrato, liquido, 8003, CCCCC, 573 mbar a 20 °C, 0,25 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Specifica
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Pressione del vapore 573mbar at 20°C
Viscosità 0.25 mPaS at 20°C
Densità vapore 2.5
Forma fisica Liquid
Punto di fusione -130°C
Punti di ebollizione 36°C
Peso formulazione 72.15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Pentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
  • P331-NON provocare il vomito.
Titolo del prodotto
N-Pentane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >