Learn More
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10783561
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10783561
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10783561
Marca: Thermo Scientific Acros 177350010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3376-24-7
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.25
Numero MDL MFCD00008799
InChI Key IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Sinonimo e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
IUPAC Name N-tert-butyl-1-phenylmethanimine oxide
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71.0°C to 75.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,7162
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468590 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2024 Catalog Number177350050,177350250,177350010
Numero di lottoA0465965 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/09/2024 Catalog Number177350050,177350250,177350010
Numero di lottoA0464656 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/07/2024 Catalog Number177350050,177350250,177350010
Numero di lottoA0458208 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2023 Catalog Number177350050,177350250,177350010
Numero di lottoA0393090 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number177350050,177350250,177350010
Identificativo prodotto
  • N-tert-Butyl-a-phenylnitrone
Titolo del prodotto
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone, 98%, Thermo Scientific Chemicals >