Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 99%, stabilized with NaOH, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10071500
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 99%, stabilized with NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10071500
5 mL
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Codice prodotto. 10071500
Marca: Thermo Scientific Acros 140920050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-12-0
Formula molecolare C6H9NO
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD00003197
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES C=CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Vinyl-2-pyrrolidone
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 13°C to 14°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0430g/mL
Punti di ebollizione 218°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.2% max. (Pyrrolidone) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5119 to 1.5139
Quantità 5 mL
Indice di Merck 15,7814
Gravità specifica 1.043
Informazioni di solubilità Solubility in water: 52.1g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,diethyl ether,ethanol,,toluene,benzene,very good soluble in organic solvents
Stabilizzatore 0.1% flaked caustic soda
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0453500 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number140920025,140920050,140925000
Numero di lottoA0453500 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2023 Catalog Number140920025,140920100,140920050,140925000
Numero di lottoA0448969 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number140920025,140920100,140920050,140925000
Numero di lottoA0448379 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number140920025,140920100,140920050,140925000
Numero di lottoA0400676 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number140920025,140920100,140920050,140925000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 99%, stabilized with NaOH, Thermo Scientific Chemicals >