Learn More
3M™ Nailsaver Sponges
Unique side grooves protect the fingernails, while also allowing for a better grip for more cleaning leverage. This pad protects fingernails for worry free washing up, reducing the need for gloves and the likelihood of broken nails.
245.00€ - 735.00€
Specifica
Product Type | Sponge |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning |
Materiale | Foam |
Stile | Nailsaver |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17178650
|
3M™
7000097768 |
150 x 95 mm | Blue, Orange | 10 Pk. |
384.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17128660
|
3M™
7000097797 |
150 x 70 mm | Blue, White | 6 Pk. |
735.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17198650
|
3M™
7000097785 |
130 x 70 mm | Blue, White | 10 Pk. |
357.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17108660
|
3M™
7000097786 |
130 x 70 mm | Green, White | 10 Pk. |
357.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17168650
|
3M™
7000097765 |
92 x 70 mm | Pink | 10 Pk. |
362.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17188650
|
3M™
7000097784 |
130 x 70 mm | Red, White | 10 Pk. |
357.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17138660
|
3M™
7000097798 |
150 x 70 mm | Yellow, Green | 6 Pk. |
624.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17158650
|
3M™
7000097764 |
150 x 70 mm | Yellow, Green | 10 Pk. |
245.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17118660
|
3M™
7000097787 |
130 x 70 mm | Yellow, White | 10 Pk. |
357.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Cleaning sponges with a unique ridge to protect finger nails
- Handy size for a good grip and excellent durability
- Foam shape is easy to handle
- Reduces the need for gloves
- Extremely long lasting
Specifica
Sponge | |
Cleaning | |
Foam | |
Nailsaver |
Titolo del prodotto
3M™ Nailsaver Sponges