missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing

Minimize absorption of proteins and food products. A low-binding surface makes this flexible, durable tubing ideal for a variety of pump and transfer applications.

Marca:  Thermo Scientific™ 8060-0120

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17158728

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Minimize absorption of proteins and food products. Flexible and durable, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing features a low-binding surface, making it ideal for a variety of pump and transfer applications in phamacaeutical, laboratory, bioprocess manufacturing and food and beverage industries.

High-purity, translucent tubing contains no phthalate plasticizers or peroxides to leach out into transported fluid.
  • Tasteless, odorless, noncytotoxic, nonpyrogenic, and nonhemolytic
  • Autoclavable; also can be sterilized by gamma radiation, EtO and chemical procedures
  • Durometer hardness: Shore A, 50

Ordering Information:

Double-bagged in case of 50′ (15.2m).

Note:

Not intended for invasive use.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Meets FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials; and 3A sanitary standards.
3/8 in.
Platinum-cured Silicone
13 mm
15.24 m
0.16 cm
Translucent
4 x OD bend radius
450°F
Flexible Tubing
Autoclavable
9.5 mm
1/2 in.
50 ft.
1/16 in.
50
50 (Shore A)
7 psig at 320°F (160°C)
232°C
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato