Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing
Minimize absorption of proteins and food products. A low-binding surface makes this flexible, durable tubing ideal for a variety of pump and transfer applications.
117.00€ - 1065.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Meets FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials; and 3A sanitary standards. |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Platinum-cured Silicone |
Overall Length (English) | 50 ft. |
Overall Length (Metric) | 15.24 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10584821
|
Thermo Scientific™
8060-0020 |
1/16 in. | 1/8 in. |
117.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10264591
|
Thermo Scientific™
8060-0030 |
1/8 in. | 1/4 in. |
135.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11988477
|
Thermo Scientific™
8060-0040 |
3/16 in. | 5/16 in. |
193.00€
15m |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10728861
|
Thermo Scientific™
8060-0050 |
3/16 in. | 3/8 in. |
236.00€
15m |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11978477
|
Thermo Scientific™
8060-0060 |
1/4 in. | 3/8 in. |
202.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12782447
|
Thermo Scientific™
8060-0070 |
1/4 in. | 7/16 in. |
367.00€
15m |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12193931
|
Thermo Scientific™
8060-0080 |
1/4 in. | 1/2 in. |
437.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11304705
|
Thermo Scientific™
8060-0100 |
5/16 in. | 1/2 in. |
433.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17158728
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
3/8 in. | 1/2 in. | N/A | |||||
10273921
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
3/8 in. | 1/2 in. |
277.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10768861
|
Thermo Scientific™
8060-0130 |
3/8 in. | 9/16 in. |
446.00€
15.20m |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10410343
|
Thermo Scientific™
8060-0140 |
3/8 in. | 5/8 in. |
544.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13485918
|
Thermo Scientific™
8060-0190 |
1/2 in. | 11/16 in. |
615.00€
15.20m |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10060571
|
Thermo Scientific™
8060-0200 |
1/2 in. | 3/4 in. |
769.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10603642
|
Thermo Scientific™
8060-0260 |
5/8 in. | 7/8 in. |
902.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11374705
|
Thermo Scientific™
8060-0310 |
3/4 in. | 1 in. |
1065.00€
15m |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Minimize absorption of proteins and food products. Flexible and durable, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing features a low-binding surface, making it ideal for a variety of pump and transfer applications in phamacaeutical, laboratory, bioprocess manufacturing and food and beverage industries.
High-purity, translucent tubing contains no phthalate plasticizers or peroxides to leach out into transported fluid.- Tasteless, odorless, noncytotoxic, nonpyrogenic, and nonhemolytic
- Autoclavable; also can be sterilized by gamma radiation, EtO and chemical procedures
- Durometer hardness: Shore A, 50
Ordering Information:
Double-bagged in case of 50′ (15.2m).
Note:
Not intended for invasive use.
Specifica
Meets FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials; and 3A sanitary standards. | |
Platinum-cured Silicone | |
15.24 m | |
Translucent | |
4 x OD bend radius | |
232°C |
Autoclavable | |
50 ft. | |
50 | |
50 (Shore A) | |
450°F | |
Flexible Tubing |