Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Benchtop Beta Waste Container with Polyethylene Bottle
GREENER_CHOICE
Protect personnel from waste material containing beta-emitting isotopes.
Marca:  Thermo Scientific™ 6710-2000
304.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10201361
  • 325.48€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protect personnel from waste material containing beta-emitting isotopes with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Benchtop Beta Waste Container with Polyethylene Bottle, constructed of 0.375 in. thick (0.95cm) acrylic.
Features:
  • Provided with a 2L HDPE Nalgene wide-mouth waste bottle for holding liquid wastes.
  • Transparent shield encases the waste bottle without obstructing access to or manipulation of bottle closure.
  • Machined lip on the cap prevents slipping and provides extra impact protection.
  • Shield cap fits securely over waste bottle—machined lip on cap prevents slipping and provides extra impact protection
  • Shield encases 2L (64 oz.) included Nalgene waste bottles while providing safe access to, or easy manipulation of, bottle closure
  • Radiation/Transparent
  • Diameter: 5.5″
Ordering Information:
Additional replacement bottles may be purchased, Cat. No. 2120-0005. Other Nalgene bottles may also be used as replacement bottles including 2125-2000 and 2115-2000.
Includes:
64 oz. (2L) bottle
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 L
140 mm
286 mm
Waste Container
Waste Shield Beta Acrylic/HDPE 2000mL
64 oz.
1 Ea.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1422215 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/03/2025 Catalog Number6710-2000
Numero di lotto1376620 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number6710-2000
Numero di lotto1413743 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/09/2024 Catalog Number6710-2000
Numero di lotto1412183 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/09/2024 Catalog Number6710-2000
Numero di lotto1408296 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/06/2024 Catalog Number6710-2000
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Benchtop Beta Waste Container with Polyethylene Bottle > Benchtop Beta Waste Container, Diameter: 5.5 in.