Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Break-Resistant Self-Zeroing Automatic Burets
Ensure repeatable, accurate results with these break-resistant, self-zeroing, automatic burets which meet ASTM E287.
174.00€ - 657.00€
Specifica
Materiale | Acrylic |
---|---|
Graduazioni | 0.1 mL |
N. per confezione | 1 |
N. per custodia | 4 |
Tipo | Automatic Buret |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11314535
![]() |
Thermo Scientific™
3640-0010 |
10 mL |
612.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15252239
![]() |
Thermo Scientific™
3640-0025 |
25 mL |
657.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10708701
![]() |
Thermo Scientific™
3640-0050 |
50 mL |
174.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Ensure repeatable, accurate results with Thermo Scientific™ Nalgene™ Break-Resistant Self-Zeroing Automatic Burets which meet ASTM E287 standards. These Acrylic burets are crystal clear, durable, easy to use and safer than glass. Avoid chip
Features:- Individually calibrated to meet accuracy of ASTM E287 for repeatable, accurate results
- Can be used with dilute mineral acids and bases except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide
- pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
Includes:
- Acrylic buret
- LDPE squeeze bottle assembly
- 3′ (91cm) PVC tubing
- Buret cover
Specifica
Acrylic | |
1 | |
Automatic Buret |
0.1 mL | |
4 | |
ASTM E287 |
Not for use with alcohols and organic solvents. Exposure to these solutions will cause immediate damage.