Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Nalgene™ con tappo
Più leggere di quelle in vetro, queste fiasche sono infrangibili e offrono un'eccellente resistenza chimica e una protezione da perdite e contaminazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 4000-0500
37.52 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Più leggere del vetro, le fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo offrono un'eccellente resistenza chimica e sono calibrate per riempimento e per erogazione a 20 °C (68 °F).
Features:- Break resistant, excellent chemical resistance for years of dependable use in your lab
- Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
- No meniscus to confuse readings
- 200mL size has additional line at 203mL level for BOD and DO determinations
- Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
- Autoclavable/Leakproof†/Graduated
Specifica
16 oz. | |
Fiasche volumetriche, PPCO, con tappi a vite, 500 ml | |
Copolimero di polipropilene (PPCO) | |
27.9 cm | |
Autoclavable but will affect accuracy | |
Yes | |
Non-sterile | |
Round | |
95 mm | |
Not applicable | |
500 mL |
Conforme alle tolleranze ASTM E288 e ISO 384 Classe B relative a qualità e affidabilità uniformi | |
500 ml | |
10.8 in. | |
±0.40 ml | |
Reusable | |
Narrow | |
B | |
Screw | |
84 g | |
Not applicable | |
24 mm |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Avvertenza: autoclavabili, sebbene l'autoclavaggio possa influire sulla precisione. Prima dell'autoclavaggio, rimuovere la chiusura e posizionarla sulla parte superiore senza impegnare la filettatura. † La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti di dimensioni inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.