Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Nalgene™ con tappo
Più leggere di quelle in vetro, queste fiasche sono infrangibili e offrono un'eccellente resistenza chimica e una protezione da perdite e contaminazioni.
36.67€ - 472.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability |
---|---|
Materiale | PPCO |
Autoclavabile | Autoclavable but will affect accuracy |
Monouso | Reusable |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10212561
|
Thermo Scientific™
4000-0050 |
50 mL | 13 mm | ±0.10 mL |
36.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10018780
|
Thermo Scientific™
4000-0100 |
100 ml | 20 mm | ±0.16 ml |
37.92€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10588862
|
Thermo Scientific™
4000-0200 |
200 ml | 20 mm | ±0.20 ml |
47.92€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10429842
|
Thermo Scientific™
4000-0250 |
250 mL | 20 mm | ±0.24 mL |
52.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10623381
|
Thermo Scientific™
4000-0500 |
500 ml | 24 mm | ±0.40 ml |
57.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15981621
|
Thermo Scientific™
4000-1000 |
1000 ml | 28 mm | ±0.60 ml |
472.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Più leggere del vetro, le fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo offrono un'eccellente resistenza chimica e sono calibrate per riempimento e per erogazione a 20 °C (68 °F).
Caratteristiche:- resistente agli urti, eccellente resistenza chimica per anni di utilizzo affidabile in laboratorio
- Calibrazione manuale individuale, linea di graduazione colorata permanente e punto di marcatura ovale per facilitare la lettura dei livelli dei fluidi
- Nessun menisco che possa generare confusione nelle letture
- Il formato da 200 ml presenta una linea aggiuntiva al livello di 203 ml per le determinazioni BOD e OD
- Conforme alle tolleranze ASTM E288 e ISO 384 classe B per garantire qualità e affidabilità uniformi
- Autoclavabile/a tenuta ermetica†/con graduazioni
Specifica
Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability | |
Autoclavable but will affect accuracy | |
Yes | |
Non-sterile | |
Round | |
Not applicable |
PPCO | |
Reusable | |
Narrow | |
B | |
Screw |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Avvertenza: autoclavabili, sebbene l'autoclavaggio possa influire sulla precisione. Prima dell'autoclavaggio, rimuovere la chiusura e posizionarla sulla parte superiore senza impegnare la filettatura. † La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti di dimensioni inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.