Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Store, mix and dispense reagents in Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks.
836.00€ - 2475.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme al regolamento FDA 177.1520 e a USP Classe VI
Tipo Closed-dome Tank
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10050461
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2650-0020
75 l
836.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10338990
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2650-0030
115 L
1190.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10469970
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2650-0055
210 L
1465.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10595971
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2650-0100
378.5 L
2475.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-01-2026
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Store, mix and dispense reagents in Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks, designed for use as closed containment systems. Offered in sizes ranging from 75 to 380L , tanks feature a 150mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Features:
  • Tanks may be fitted with spigots
  • Autoclavable tanks and closures feature polypropylene construction
Compatible with:
Use with Closed-Dome Tank Closure w/ Mixer Support Assembly (Mfr. No. 2651-0200), BioTech Overhead Mixer (Mfr. No. 2653-0010 and 2653-0020) and Lower Assemblies for BioTech Mixers (Mfr. No. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 & 2654-0100).
Warranty:
90 days
Specifica
Specifica
Conforme al regolamento FDA 177.1520 e a USP Classe VI
Closed-dome Tank
Polypropylene
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks