Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard.
60.90€ - 991.94€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Capacità del criotubo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Capacità del criotubo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13477649
|
Thermo Scientific™
CS509X10 |
5 mL Vials | 81 | 1/Cs. |
60.90€
pezzi 81 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12874372
|
Thermo Scientific™
CS509X24 |
1 and 1.5 mL Vials | 100 | 10/Cs. |
219.09€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12745918
|
Thermo Scientific™
CS509X3 |
2 mL Vials | 25 | 80/Cs. |
991.94€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13497649
|
Thermo Scientific™
CS509X4 |
2 mL Vials | 81 | 40/Cs. |
765.81€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13487649
|
Thermo Scientific™
CS509X5 |
2 mL Vials | 81 | 20/Cs. |
381.90€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard. Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems fit in Thermo Scientific stainless-steel, ultra-low temperature freezer racks.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Cryogenic Storage Box |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems