Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles Codice prodotto.: 10739441
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10739441
4 ml, Bianco
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Codice prodotto. 10739441
Marca: Thermo Scientific™ 27519125
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for accurate, reliable, repeatable dispensing of various reagents. These dropper bottles are made of opaque LDPE and are ideal for UV lightsensitive solutions. An excellent alternative to pipetting devices.
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE White Dropper Bottles for accurate, reliable, repeatable dispensing of various reagents and as an excellent alternative to pipetting devices. Nalgene™ Dropper Bottles are made of opaque LDPE and are ideal for UV lightsensitive solutions. Delivers 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time. Excellent chemical resistance; suitable for most biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
  • Dropper control tip snaps into place for a secure fit
  • Dispensing tip and closures included, choose from white or multi-colored caps
  • Leakproof†
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.13 oz.
Colore Bianco
Descrizione Flacone con contagocce in LDPE
Include Chiusure e punte di dispensazione
Materiale LDPE
N. per custodia 25
N. per confezione 25
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Closure Included
Drop Size μ
Forma Rotondo
Product Type Dropping Bottle
Dimensione chiusura 15-415 mm
Tipo di chiusura Punta con contagocce
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Schematics & Diagrams
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto7261000010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/07/2017 Catalog Number2751-9125
Numero di lotto7244019010-COC Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/04/2017 Catalog Number2751-9125
Numero di lotto7235422010-COC Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/04/2017 Catalog Number2751-9125
Numero di lotto7225111010-COC Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/04/2017 Catalog Number2751-9125
Numero di lotto7138330010-COC Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/04/2017 Catalog Number2751-9125
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles >