Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filling/Venting Closures Codice prodotto.: 10686941
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filling/Venting Closures
Codice prodotto. 10686941
83 mm, 1/4 in., 6.35 mm
Click to view available options
Dimensione chiusura:
53 mm
83 mm
Diametro (sistema imperiale) interno tubo:
1/2 in.
1/4 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo:
6.35 mm
12.7 mm
Codice prodotto. 10686941
Marca: Thermo Scientific™ 21620831
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappi di riempimento/sfiato in polipropilene per creare soluzioni di trattamento asettiche per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento dei liquidi di laboratorio.
Tappi di riempimento/sfiato in polipropilene per creare soluzioni di trattamento asettiche per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento dei liquidi di laboratorio in Nalgene™ Thermo Scientific™. Compatibili con i componenti di trasferimento dei fluidi aggiuntivi, come ad esempio connettori e filtri per lo sfiato d'aria, queste chiusure a 3porte sono disponibili per l'utilizzo con i flaconi e le taniche di Nalgene con chiusure 53 B o 83B, inclusi i tubi in silicone polimerizzato al platino di lunghezza predefinita per una facile personalizzazione di flaconi e taniche.
Features:
  • Autoclavable closures are specifically designed to mate with most Nalgene bottles and carboys
  • Leakproof† systems provide secure, aseptic handling of high-valued products compared to pouring
Includes:
Nalgene 50 platinum-cured silicone tubing and TPE vent port cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 83 mm
Descrizione Chiusura a 3 porte
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 1/4 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 6.35 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie e damigiane Nalgene con chiusure 83B
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Materiale Polipropilene, guarnizione in TPE, tappi porte in TPE, tubi in silicone polimerizzato al platino, Platinum-cured Silicone, TPE
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Closure
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto7450083010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/03/2025 Catalog Number2162-0831
Numero di lotto7448441010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/03/2025 Catalog Number2162-0831
Numero di lotto7447334010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/02/2025 Catalog Number2162-0831
Numero di lotto7444974010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/02/2025 Catalog Number2162-0831
Numero di lotto7436638010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/02/2025 Catalog Number2162-0831
† Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti di acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filling/Venting Closures >