Learn More
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 5000-0050
147.07 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Descrizione
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche. Queste provette sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio di materiali genomici di alto valore fino a temperature di azoto liquido in fase vapore.
- Le ampie aree di scrittura consentono di scrivere più informazioni sul campione e le graduazioni agevolano la valutazione visiva del volume
- Materie prime non citotossiche per una maggiore sicurezza dei campioni e provette certificate esenti da DNasi e RNasi per applicazioni di genomica
- Certificazione SAL 10-6 per la massima garanzia di sterilità possibile
- Adatte a vari tipi di conservazione, da quella in frigorifero (+4°C) fino a quella in azoto liquido in fase vapore
- Le provette System 100 offrono una opzione di stoccaggio più compatta (10x10) per risparmiare spazio
- Provette con base d'appoggio per una maggiore facilità d'uso sul banco
- Provette senza indicazione, non sterili e senza tappo fornite sfuse per le applicazioni meno complesse
Specifica
12.7 mm | |
Provetta, sterile, 5.0 ml | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
Profilo conico | |
Esterna | |
250 | |
Sì | |
Sterile | |
Sì | |
Polietilene (PE) | |
Sì | |
Sì |
Tappo a vite per criogenia | |
0.5 in. | |
5,0 ml | |
Polipropilene | |
3.5 in. | |
10 | |
Nalgene™ | |
Sì | |
250/conf. | |
0.169 oz. | |
HDPE, filettata, con anello di tenuta |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425981 | Certificato di conformità | 03/04/2025 | 5000-0050 |
1419922 | Certificato di conformità | 07/03/2025 | 5000-0050 |
1422509 | Certificato di Lavorazione | 11/03/2025 | 5000-0050 |
1419922 | Certificato di Lavorazione | 07/03/2025 | 5000-0050 |
1422221 | Certificato di Lavorazione | 04/03/2025 | 5000-0050 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.