Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Single-Use Sterile Carboy Codice prodotto.: 10758851
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Single-Use Sterile Carboy
Codice prodotto. 10758851
20 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 l
33 L
Codice prodotto. 10758851
Marca: Thermo Scientific™ 3422890050
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.; Closure Material: Polypropylene; Color: White; Sterility: Sterile
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Thermo Scientific™ Nalgene™ Single-Use HDPE Carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethylene vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
Features
  • HDPE carboy with polypropylene closure
  • Sterile
  • Leakproof†
Ordering Information
Attachable stainless-steel handle available (Cat. No. 2229-0001)
Includes
Polypropylene (PP) closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 l
Certificazione/Conformità Omologato per alimenti, USP di Classe VI, non citotossico
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 83 B
Colore White
Descrizione Tanica in HDPE monouso, sterile
Diametro (sistema metrico) interno collo 64 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 284 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Transportation ​
Altezza (sistema metrico) con chiusura 502 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 6/Cs.
Product Type Carboy
Sterilità Sterile
Specification Sheets
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1422562 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data08/04/2025 Catalog Number342289-0050
Numero di lotto1413994 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data19/12/2024 Catalog Number342289-0050
Numero di lotto1422562 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/03/2025 Catalog Number342289-0050
Numero di lotto1300162 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number342289-0050
Numero di lotto1285181 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number342289-0050
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Single-Use Sterile Carboy >