Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tubes
Queste provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo consentono la centrifugazione ripetuta di campioni grazie alla eccellente resistenza meccanica e alla elevata trasparenza ottica.
Marca: Thermo Scientific™ 3117-0160
45.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Descrizione
Le provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™, ideate per rotori ad alta velocità, consentono di effettuare una centrifugazione ripetuta dei campioni grazie alla straordinaria resistenza meccanica e all'elevata trasparenza ottica.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
- Longer-lasting than polycarbonate tubes
- Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Specifica
16 ml | |
100 | |
Non-sterile | |
Round | |
Rotondo | |
17.9 mm | |
Centrifuge Tube |
Policarbonato | |
10 | |
Sì | |
99.8 mm | |
No | |
No | |
50,000 x g |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.