Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tubes
Queste provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo consentono la centrifugazione ripetuta di campioni grazie alla eccellente resistenza meccanica e alla elevata trasparenza ottica.
45.00€ - 511.00€
Specifica
Materiale | Policarbonato |
---|---|
N. per confezione | 10 |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Sì |
Forma | Round |
Allerta:
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10614141
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0120 |
12 mL | 103.1 mm | 15.9 mm |
45.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10088750
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0150 |
15 ml | 114.0 mm | 16 mm |
47.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10100481
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0160 |
16 ml | 99.8 mm | 17.9 mm |
49.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11787184
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0380 |
38 mL | 88.6 mm | 25.3 mm |
511.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10557571
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0500 |
50 ml | 103.1 mm | 28.8 mm |
52.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11748064
![]() |
Thermo Scientific™
3117-1000 |
100 mL | 164.3 mm | 31.5 mm |
479.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10150571
![]() |
Thermo Scientific™
3117-9500 |
50 ml | 106.0 mm | 28.5 mm |
57.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Le provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™, ideate per rotori ad alta velocità, consentono di effettuare una centrifugazione ripetuta dei campioni grazie alla straordinaria resistenza meccanica e all'elevata trasparenza ottica.
Caratteristiche:- Resistenza a temperature da -135° a +135 °C (da -211° a +275 °F)
- Per l'impiego a 50,000 x g in tutte le centrifughe refrigerate e non (per prestazioni ottimali con tappi inseriti a pressione serie DS3111)
- La tecnica di stampaggio dà luogo a pareti di spessore uniforme che offrono maggiore resistenza
- Il fondo rotondo e il diametro uniforme (senza rastrematura) consentono un'aderenza migliore del rotore con maggiore tolleranza alle forze impiegate
- Il labbro (nei nn. di cat. 3117-1000 e 3117-9500) agevola il recupero dalle cavità del rotore
- Eccellente trasparenza per la visualizzazione del contenuto
- Sterilizzabile in autoclave/trasparente
Informazioni per l'ordinazione:
senza chiusura; le chiusure a pressione sono in vendita separatamente (serie DS3111)
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Policarbonato | |
Non-sterile | |
Round | |
No | |
Centrifuge Tube |
10 | |
Sì | |
Rotondo | |
No | |
50,000 x g |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.