Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure Codice prodotto.: 10656531
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10656531
2 L, 38-430 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 l
8 L
Dimensione chiusura:
38-430 mm
53B
Codice prodotto. 10656531
Marca: Thermo Scientific™ 22030005
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store corrosive chemicals and distilled water with these large, narrow-mouth PPCO bottles, which are resistant to most acids, bases and alcohols.
Store corrosive chemicals and distilled water with Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure, which are resistant to most acids, bases and alcohols. Large sizes of these polypropylene copolymer bottles have a built-in shoulder loop.
Features:
  • 4 and 8L feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
  • Lighter weight than glass alternatives make for easy lifting
  • Translucence allows for easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks, or contaiminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Note:
Completely disengage threads or remove closure before autoclaving. Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 gal., 2 L
Capacità (sistema metrico) 2 L
Capacità (sistema imperiale) 0.5 galloni
Colore Translucent
Descrizione Large Narrow-Mouth Bottle PP 2L
Diametro (sistema metrico) interno collo 25 mm
Materiale PPCO
N. per custodia 6
N. per confezione 1
Sterilità Non sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 38 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included Yes
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 249 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 121 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1418784 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/12/2024 Catalog Number2203-0005
Numero di lotto1357167 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2203-0005
Numero di lotto1298675 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2203-0005
Numero di lotto1411442 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/08/2024 Catalog Number2203-0005
Numero di lotto1407088 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/06/2024 Catalog Number2203-0005
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure >