Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Wide-Mouth Fluorinated HDPE Bottle with Closure
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Descrizione
Prevent permeation loss of samples with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Wide-Mouth Fluorinated HDPE Bottle with Closure. Fluorinating these high density polyethylene bottles provides a cost-effective alternative to costly fluoropolymer containers. Enhances long-term performance and prevents permeation loss.
- Fluorinated to enhance long-term performance and prevent solvent permeation loss
- Wide mouth allows access
- Yields lower extractables than other bottles
- NOTE: This bottle is not liquid leakproof
- Note: The fluorination process leaves the bottle with a matte finish and light yellow coloration. This is normal for fluorinated bottles.
- Fluorinated polypropylene screw closures
Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged.
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2 L |
Colore | Translucent |
Descrizione | Wide-Mouth Bottle |
Diametro (sistema imperiale) | 4.7 in. |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 3.5 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 89 mm |
Materiale | Fluorinated HDPE |
N. per custodia | 6 |
N. per confezione | 1 |
Sterilità | Non-sterile |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
7451676010 | Certificato di conformità | 05/03/2025 | 2124-0005 |
7450096010 | Certificato di conformità | 25/02/2025 | 2124-0005 |
7439642010 | Certificato di conformità | 14/02/2025 | 2124-0005 |
7444091010 | Certificato di conformità | 15/01/2025 | 2124-0005 |
7341512010 | Certificato di conformità | 17/12/2024 | 2124-0005 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Wide-Mouth Fluorinated HDPE Bottle with Closure >