Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles Codice prodotto.: 10709121
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10709121
125 ml, 24 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Codice prodotto. 10709121
Marca: Thermo Scientific™ 24010125
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent separation when squeezing these LDPE economy wash bottles, which feature a tight-fitting draw tube and closure.
Grazie al tubo di prelievo e alla chiusura a tenuta, i flaconi per liquido di lavaggio Economy in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ non si aprono durante lo schiacciamento. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono progettati per l'erogazione dall'estremità superiore attraverso una chiusura e uno stelo fusi in unico pezzo† per ottenere un flusso uniforme e a tenuta ermetica. Tagliare il puntale per aumentare la portata.
Features:
  • Polypropylene screw closure/stem with PPCO draw tube
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Translucent
Include Stelo e tubo di prelievo
Materiale LDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 6
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 147 mm
Product Type Economy Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.8 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 24 mm
Diametro (sistema metrico) 50.3 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles >