Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure: Bulk Pack Codice prodotto.: 10630914
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10630914
15 ml, 20-415 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Finitura collo:
13-415 mm
20-415 mm
Codice prodotto. 10630914
Marca: Thermo Scientific™ 3120069050
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sample, store and ship small-volume, valuable reagents with these autoclavable bottles that can be used in test kits and many small-volume applications.
Sample, store and ship small-volume, valuable reagents. Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure are durable, autoclavable, and used in test kits and many small-volume applications. These natural, translucent polypropylene copolymer bottles feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. Linerless closure, included, ensures performance without wrinkles that can cause leaks or contamination of your solutions.
Features:
  • Nonsterile
  • Autoclavable
Ordering Information:
Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton. Packed 2,000 per case.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 once, 15 ml
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 14 mm
Materiale PPCO
N. per custodia 2000
N. per confezione 2000
Sterilità Non sterile
Finitura collo 20-415 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 58 mm
Product Type Sample Container
Altezza (sistema imperiale) 2.3 in. (With Closure); 2.2 in. (Without Closure)
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-415 mm
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Schematics & Diagrams
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1411303 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/08/2024 Catalog Number312006-9050
Numero di lotto1405226 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/05/2024 Catalog Number312006-9050
Numero di lotto1388736 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/07/2023 Catalog Number312006-9050
Numero di lotto1383768 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/04/2023 Catalog Number312006-9050
Numero di lotto1374853 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data21/11/2022 Catalog Number312006-9050
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure: Bulk Pack >