Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ Biotainer™ in PETG
Descrizione
I flaconi in PETG Biotainer™ Nalgene™ di Thermo Scientific™ eliminano i costi di pulizia, di sterilizzazione e le convalide associate richieste dai flaconi destinati al riutilizzo e sono ideali per la conservazione a lungo termine di materiali sensibili al pH come i terreni di coltura. Certificati sterili e pronti all'uso, tutti i flaconi Biotainer sono trattati con irradiazione gamma a un livello di sicurezza sterilità (SAL) di 10–6.
- PETG a lunga durata trasparente per l'integrità del campione
- Chiusure con rivestimenti in schiuma di polietilene a garanzia di tenuta ermetica†
- Opzioni di personalizzazione disponibili per le applicazioni di trasferimento dei liquidi
- Con un'ampia documentazione di convalida a supporto
- Per conservazione a temperature comprese tra -40° e +70 °C
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 galloni |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 6.5 pollici |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 166 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Materiale | PETG |
N. per custodia | 6/Cs. |
Imballaggio | Bulk |
Quantità | Confezione da 6, contenitore da 6 |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1404263 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 3415-42 |
1332864 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 3415-42 |
1301673 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 3415-42 |
1332122 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 3415-42 |
1411812 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 3415-42 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/bottiglie/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/bottiglie di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.