Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Containers Codice prodotto.: 10289804
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Containers
Codice prodotto. 10289804
2 L
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1 l
2 L
Codice prodotto. 10289804
Marca: Thermo Scientific™ 3820192000
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect against leakage, breakage and radiation contamination in cleanroom applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Containers.
Protect against leakage, breakage and radiation contamination in cleanroom applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Containers. Suitable for pharmaceutical and biotechnology applications that require processing and storing bulk intermediates and critical reagents such as vaccine and protein therapeutic preparations. A safe alternative for your lab with no sacrifice of accuracy.
Lot-certified for low particulates, these containers features a unique leakproof† design and are suitable for transport.
  • Exhibit excellent gas barrier properties and ensure pH stability for buffered solutions.
  • Resins are free of animal-derived components.
  • Sterile, tamper-resistant seal ensures product integrity prior to use.
Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Capacità (sistema imperiale) 67.6 oz.
Diametro (sistema imperiale) 4.57 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 39 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Materiale PETG
N. per custodia 12/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Sterilità Sterile
Temperature Range (Metric) -70°C to 70°C
Particolato basso USP <788> (Low particulate)
Certificazione/Conformità USP Class VI, European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity and USP 661 physicochemical tests compliant. Manufactured in an ISO 14644-1 Class 7 cleanroom. Certified sterile (SAL 10-6), non-cytotoxic, non-pyrogenic, and non-hemolytic.
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Product Type Clean Container
Altezza (sistema imperiale) 10.67 in.
Dimensione chiusura 53B
Diametro (sistema metrico) 116 mm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1420192 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data20/03/2025 Catalog Number382019-2000
Numero di lotto1417903 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data19/12/2024 Catalog Number382019-2000
Numero di lotto1417904 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data16/12/2024 Catalog Number382019-2000
Numero di lotto1420192 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/03/2025 Catalog Number382019-2000
Numero di lotto1324297 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/12/2024 Catalog Number382019-2000
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Containers >