Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys Codice prodotto.: 11859570
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Codice prodotto. 11859570
10 l, Pozzetti quadrati, 48 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Pozzetti quadrati
Quadrata con maniglia in PE
Rotondo
Dimensione chiusura:
20 mm
38 mm
48 mm
Codice prodotto. 11859570
Marca: Thermo Scientific™ 341042
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Riduci il rischio di contaminazione da trascinamento ed elimina i costi di pulizia, sterilizzazione e le relative convalide. Usa bottiglie e flaconi Biotainer™ Nalgene™ Thermo Scientific™ sterili, pronti all'uso, progettati in modo specifico per le aziende farmaceutiche e di prodotti biologici. Eccellenti per il congelamento.
Caratteristiche:
  • Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
  • Closures feature a silicone liner for leakproof† assurance
  • Customization options are available for fluid transfer applications
  • Extensive validation documentation support
  • Suitable for use in storage conditions of -100° to +100°C
  • Not for use on hot plates
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 l
Capacità (sistema imperiale) 338.1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno collo 48 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Materiale Policarbonato
N. per custodia 2/Cs.
Sterilità
Temperature Range (Metric) -100°C to 100°C
Materiale rivestimento interno Silicone
Certificazione/Conformità USP Classe VI, non citotossico, USP <661>, non pirogeno, FDA 21 CFR 177.1520
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 337 mm
Product Type Media Storage Bottle
Altezza (sistema imperiale) 13.3 in.
Materiale chiusura Polipropilene rivestito in silicone
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 255 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys >