Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy Codice prodotto.: 10413491
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy
Codice prodotto. 10413491
10 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
20 l
52 l
Codice prodotto. 10413491
Marca: Thermo Scientific™ 22500020
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: For use with large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Carboys for large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage. These carboys feature a large mouth for easy filling/dispensing, and are made of natural polypropylene with white 83B polypropylene closure and TPE (thermoplastic elastomer) gasket.
Customization options available for fluid transfer applications. Fit perfectly with a variety of optional 83B closures with standard tubing sets (such as Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Filling/Venting) and custom tubing set designs.
Key Features:
  • Convenient shoulder handles allow easy carrying and pouring, even with gloved hands
  • Available in 10, 20, and 50 L sizes for a variety of biopharmaceutical applications
  • Graduated to contain in 1 gal. and 5 L increments for ease of use
  • Nalgene Top Works Fluid Transfer Systems (Cat. No. 2135) permits convenient liquid aseptic transfer
  • Autoclavable/Graduated/Leakproof†
Ordering Information:
  • Additional closure options are Nalgene Quick Filling/Venting Closures (Cat. No. 2158) or Nalgene Filling/Venting Closures (Cat. No. 2162)
  • Additional accessories include Nalgene Barbed Bulk Head Fittings (Cat. No. 6149)
  • Custom Tubing Sets are available-please refer to Thermo Scientific Custom Tubing Set Configurator at www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 83 B
Colore White
Descrizione Tanica in polipropilene con maniglie
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altezza (sistema metrico) con chiusura 389 mm
Include Handles
Materiale Polipropilene
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Carboy with Handle
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema imperiale) margine 3 gal.
Volume (sistema metrico) margine 12 l
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1424480 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/03/2025 Catalog Number2250-0020
Numero di lotto1421882 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/01/2025 Catalog Number2250-0020
Numero di lotto1420296 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/01/2025 Catalog Number2250-0020
Numero di lotto1420295 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/01/2025 Catalog Number2250-0020
Numero di lotto1419039 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/12/2024 Catalog Number2250-0020
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy >