Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy Codice prodotto.: 10507701
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy
Codice prodotto. 10507701
20 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
20 l
52 l
Codice prodotto. 10507701
Marca: Thermo Scientific™ 22500050
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: For use with large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Carboys for large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage. These carboys feature a large mouth for easy filling/dispensing, and are made of natural polypropylene with white 83B polypropylene closure and TPE (thermoplastic elastomer) gasket.
Customization options available for fluid transfer applications. Fit perfectly with a variety of optional 83B closures with standard tubing sets (such as Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Filling/Venting) and custom tubing set designs.
Key Features:
  • Convenient shoulder handles allow easy carrying and pouring, even with gloved hands
  • Available in 10, 20, and 50 L sizes for a variety of biopharmaceutical applications
  • Graduated to contain in 1 gal. and 5 L increments for ease of use
  • Nalgene Top Works Fluid Transfer Systems (Cat. No. 2135) permits convenient liquid aseptic transfer
  • Autoclavable/Graduated/Leakproof†
Ordering Information:
  • Additional closure options are Nalgene Quick Filling/Venting Closures (Cat. No. 2158) or Nalgene Filling/Venting Closures (Cat. No. 2162)
  • Additional accessories include Nalgene Barbed Bulk Head Fittings (Cat. No. 6149)
  • Custom Tubing Sets are available-please refer to Thermo Scientific Custom Tubing Set Configurator at www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 5 galloni
Capacità (sistema metrico) 20 l
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 83 B
Colore White
Descrizione Tanica in polipropilene con maniglie
Diametro (sistema metrico) esterno 282 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altezza (sistema metrico) con chiusura 526 mm
Include Handles
Materiale Polipropilene
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Carboy with Handle
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema imperiale) margine 5.5 gal.
Volume (sistema metrico) margine 22.5 l
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1424916 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/04/2025 Catalog Number2250-0050
Numero di lotto1424187 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/03/2025 Catalog Number2250-0050
Numero di lotto1422563 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/02/2025 Catalog Number2250-0050
Numero di lotto1420657 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/02/2025 Catalog Number2250-0050
Numero di lotto1420656 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/02/2025 Catalog Number2250-0050
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy >