Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Spigot
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10634651
10 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
20 l
50 l
For Use With: Long-term storage, and dispensing solutions and media; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Store and dispense solutions and media using Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Carboys. These rugged carboys feature a spigot boss molded into the carboy for convenience and strength and shoulder handles molded in one piece with the carboy for ultimate strength and reliability. Nalgene polypropylene carboys can be autoclaved before refilling to eliminate bacterial growth when storing sterile solutions. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
Caratteristiche
  • Graduazioni stampate con incrementi di 1 gallone e 5 l per un'erogazione più semplice
  • Le impugnature integrate agevolano il sollevamento
  • Ideali per la conservazione e l'erogazione di soluzioni e terreni. Per eliminare la proliferazione batterica, possono essere sterilizzate in autoclave prima di essere nuovamente riempite
  • La forma del rubinetto garantisce una maggiore robustezza e resistenza alle perdite
  • Autoclavabili/graduate/a tenuta†
Comprende:
Tappo a vite in polipropilene
Nota:
  • I contenitori possono essere utilizzati per la conservazione a lungo termine. Tuttavia, è sconsigliata l'esposizione diretta ai raggi UV
  • Il collo è compatibile con i tappi in gomma n. 13.5
  • Chiusura a rubinetto inclusa.
  • Per garantire il corretto funzionamento, attenersi alle istruzioni per l'autoclavaggio fornite con il prodotto
  • L'adattatore per tubi non è autoclavabile
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sí
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Materiale chiusura Polipropilene con guarnizione in elastomero termoplastico
Dimensione chiusura 83 B
Colore Bianco (opaco)
Descrizione Tanica con tappo a rubinetto sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema metrico) interno collo 64 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Da utilizzare con (applicazione) Long-term storage, and dispensing solutions and media
Graduazioni Scala graduata incisa con incrementi di 1 gallone e 5 l
Altezza (sistema metrico) con chiusura 389 mm
Include Maniglie integrate nella parte superiore, rubinetto con attacco stampato integrato
Materiale Polipropilene
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Carboy with Spigot
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Spigot >