Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks
Combine these flasks with most lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility and shatter-proof construction.
Marca:  Thermo Scientific™ 4102-0500
Codice prodotto. 10633151
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks for use with a wide range of lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility. Rugged, shatterproof construction and light weight compared with glass make these flasks a valuble element of lab safety programs.
  • Translucent wall makes liquid level easily visible
  • 2000mL size has molded-in graduations
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
  • Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
16 oz.
500 ml
12
Autoclavable
No
Non-sterile
N. 7
Flask Erlenmeyer PP 500mL
Copolimero di polipropilene (PPCO)
4
Reusable
Narrow
Plain