Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks
Combine these flasks with most lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility and shatter-proof construction.
49.90€ - 109.00€
Specifica
Materiale | PPCO |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Mouth Style | Narrow |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10470001
|
Thermo Scientific™
4102-0125 |
125 mL | Stopper No. 3 |
109.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10444881
|
Thermo Scientific™
4102-0250 |
250 ml | N. 6 |
72.80€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10633151
|
Thermo Scientific™
4102-0500 |
500 ml | N. 7 | N/A | |||||
10749681
|
Thermo Scientific™
4102-1000 |
1000 ml | N. 8 |
49.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10065200
|
Thermo Scientific™
4102-2000 |
2000 ml | N. 10 |
66.25€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks for use with a wide range of lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility. Rugged, shatterproof construction and light weight compared with glass make these flasks a valuble element of lab safety programs.
- Translucent wall makes liquid level easily visible
- 2000mL size has molded-in graduations
- Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
- Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
Recycling Information:
Specifica
PPCO | |
Reusable | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Narrow | |
Plain |