Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers Codice prodotto.: 10084810
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10084810
1000 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Codice prodotto. 10084810
Marca: Thermo Scientific™ 12011000
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I becher di Griffin bassi in polipropilene Nalgene™ Thermo Scientific™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio.
I becher di Griffin bassi in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio e graduazioni serigrafate di facile lettura.
Caratteristiche:
  • Scanalature per facilitare l'impilamento
  • Graduazioni, codice misura, codice resina, numero di catalogo, temperatura max e simbolo “No fiamma” serigrafati, per una semplice identificazione e un uso sicuro
  • Autoclavabili/graduati
  • Conformi agli standard internazionali ISO/DIN 7056 per i prodotti di precisione in plastica da laboratorio
: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural translucent
Descrizione Beaker Griffin Low-Form PP 1000 mL
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Intervallo di graduazione 100 to 1000 mL
Incrementi 50 mL
Quantità 3/Pk.; 12/Cs.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità Soddisfa gli standard internazionali ISO/DIN 7056 sull'accuratezza degli articoli in plastica da lab
Scale 100mL to 1000mL in 50mL increments
Stile Griffin, Low Form
ACT Label Yes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto7365096010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/12/2024 Catalog Number1201-1000
Numero di lotto7376999010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/12/2024 Catalog Number1201-1000
Numero di lotto7342219010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/12/2024 Catalog Number1201-1000
Numero di lotto7400904010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/01/2023 Catalog Number1201-1000
Numero di lotto7402257010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/11/2022 Catalog Number1201-1000
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre riscaldanti
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers >