Learn More
Thermo Scientific™ Portafiltri riutilizzabili Nalgene™ con dispositivo di raccolta
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro soggetta a rotture. I portafiltri riutilizzabili Nalgene con recipiente sono sistemi completi a basso impatto ambientale.
Marca: Thermo Scientific™ 300-4100
315.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52650kg
Descrizione
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro frangibile utilizzando i portafiltri riutilizzabili con raccoglitore Thermo Scientific™ Nalgene™. Questi portafiltri riutilizzabili sono sistemi completi realizzati in polisolfone lavabile e rappresentano un'alternativa ecologica ai filtri usa e getta. Completamente autoclavabili, con o senza membrane installate
Features- Replaces metal or breakable glass – major components are made of durable, transparent, autoclavable polysulfone
- Use for sterilization or analysis. Filter holders come with sterilization and analytical membrane support plates
- Designed to be used with vacuum or pressure
- Graduated chambers for easy reference
Specifica
Sì | |
1 | |
500 ml |
Polysulfone | |
1000 ml |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.