Learn More
Thermo Scientific™ Portafiltri riutilizzabili Nalgene™ con dispositivo di raccolta
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro soggetta a rotture. I portafiltri riutilizzabili Nalgene con recipiente sono sistemi completi a basso impatto ambientale.
163.50€ - 440.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) ricevitore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) ricevitore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10432941
|
Thermo Scientific™
300-4000 |
250 ml |
163.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10625241
|
Thermo Scientific™
300-4050 |
500 ml |
242.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10169270
|
Thermo Scientific™
300-4100 |
1000 ml |
440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro frangibile utilizzando i portafiltri riutilizzabili con raccoglitore Thermo Scientific™ Nalgene™. Questi portafiltri riutilizzabili sono sistemi completi realizzati in polisolfone lavabile e rappresentano un'alternativa ecologica ai filtri usa e getta. Completamente autoclavabili, con o senza membrane installate
Caratteristiche- Il raccoglitore graduato consente una facile visualizzazione del volume del campione
- Due bracci laterali consentono il collegamento a un tubo a vuoto
- La camera superiore è stata progettata per il filtraggio a pressione o a vuoto
- Gli anelli di bloccaggio indipendenti sigillano la camera superiore al raccoglitore senza danneggiare la membrana per garantire un filtraggio efficiente
- La camera può contenere membrane da 47 o 50 mm (non incluse) e ha tre fori per la ventilazione (con o senza filtri per siringhe) e per l'aggiunta asettica di campioni
- Le porte si possono anche collegare a una fonte di pressione
- La camera superiore viene fornita di serie con due piastre di supporto della membrana: una piastra di sterilizzazione e una piastra di analisi
- tubi a vuoto da 6.4 a 8 mm I. D. (da 0.25 a 0.3125″)
- Filtri per siringa
Piastra di sterilizzazione (monoblocco, trasparente)
- Garantisce portata e resa massime
- Ideale per la sterilizzazione a freddo o la chiarificazione di terreni di coltura, reagenti o solventi compatibili con i materiali di supporto e membrana
- Area filtro nominale, 13.3 cm2
Piastra di analisi (due pezzi, bianca)
- Offre un'eccellente supporto alla membrana e la mantiene piatta per facilitare le procedure analitiche
- Ideale per l'analisi di particolati e contaminanti biologici o per qualsiasi analisi microbiologica che richieda tecniche di filtraggio a membrana
- Area nominale filtro, 11.3 cm2
Include:
Dotazione completa di camera superiore, contenitore di raccolta, copertura in polipropilene e tappi delle porte in TPE (membrane non incluse).
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Sì | |
Polysulfone | |
1 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.