Learn More
Thermo Scientific™ Portafiltri riutilizzabili Nalgene™ con dispositivo di raccolta
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro soggetta a rotture. I portafiltri riutilizzabili Nalgene con recipiente sono sistemi completi a basso impatto ambientale.
Marca:  Thermo Scientific™ 300-4000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33750kg
Codice prodotto. 10432941
  • 163.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro frangibile utilizzando i portafiltri riutilizzabili con raccoglitore Thermo Scientific™ Nalgene™. Questi portafiltri riutilizzabili sono sistemi completi realizzati in polisolfone lavabile e rappresentano un'alternativa ecologica ai filtri usa e getta. Completamente autoclavabili, con o senza membrane installate
Caratteristiche:
  • Replaces metal or breakable glass – major components are made of durable, transparent, autoclavable polysulfone
  • Use for sterilization or analysis. Filter holders come with sterilization and analytical membrane support plates
  • Designed to be used with vacuum or pressure
  • Graduated chambers for easy reference
Specifica
Specifica
1
250 ml
Polysulfone
250 ml
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.