Learn More
Thermo Scientific™ Portafiltri riutilizzabili Nalgene™ con dispositivo di raccolta
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro soggetta a rotture. I portafiltri riutilizzabili Nalgene con recipiente sono sistemi completi a basso impatto ambientale.
Marca:  Thermo Scientific™ 300-4050
125.60 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47250kg
Codice prodotto. 10625241
  • 242.25€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
È possibile eliminare la necessità di un collettore o di una beuta a vuoto in vetro frangibile utilizzando i portafiltri riutilizzabili con raccoglitore Thermo Scientific™ Nalgene™. Questi portafiltri riutilizzabili sono sistemi completi realizzati in polisolfone lavabile e rappresentano un'alternativa ecologica ai filtri usa e getta. Completamente autoclavabili, con o senza membrane installate
Caratteristiche
  • Il raccoglitore graduato consente una facile visualizzazione del volume del campione
  • Due bracci laterali consentono il collegamento a un tubo a vuoto
  • La camera superiore è stata progettata per il filtraggio a pressione o a vuoto
  • Gli anelli di bloccaggio indipendenti sigillano la camera superiore al raccoglitore senza danneggiare la membrana per garantire un filtraggio efficiente
  • La camera può contenere membrane da 47 o 50 mm (non incluse) e ha tre fori per la ventilazione (con o senza filtri per siringhe) e per l'aggiunta asettica di campioni
  • Le porte si possono anche collegare a una fonte di pressione
  • La camera superiore viene fornita di serie con due piastre di supporto della membrana: una piastra di sterilizzazione e una piastra di analisi
Il raccoglitore accetta
  • tubi a vuoto da 6.4 a 8 mm I. D. (da 0.25 a 0.3125″)
  • Filtri per siringa
Piastra di sterilizzazione (monoblocco, trasparente)
  • Garantisce portata e resa massime
  • Ideale per la sterilizzazione a freddo o la chiarificazione di terreni di coltura, reagenti o solventi compatibili con i materiali di supporto e membrana
  • Area filtro nominale, 13.3 cm2
Piastra di analisi (due pezzi, bianca)
  • Offre un'eccellente supporto alla membrana e la mantiene piatta per facilitare le procedure analitiche
  • Ideale per l'analisi di particolati e contaminanti biologici o per qualsiasi analisi microbiologica che richieda tecniche di filtraggio a membrana
  • Area nominale filtro, 11.3 cm2
Include:
Dotazione completa di camera superiore, contenitore di raccolta, copertura in polipropilene e tappi delle porte in TPE (membrane non incluse).
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Specifica
1
500 ml
Polysulfone
500 ml
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.