Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso, fondo con frangiflutti: sterili
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
Marca: Thermo Scientific™ 4116-1000
84.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
† Le convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupportthermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata un accordo di confidenzialità da compilare.
Descrizione
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
- Sterile and single use to reduce contamination risk
- Collapses when autoclaved to reduce bio hazardous waste
- Graduated for quick volume assessment
- Excellent validation support: Validation binder available upon request†
Note:
† Validation binders are available to customers as support documentation during your product validation process. This confidential information can be requested at: rocregsupport@thermofisher.com. Following your request submission, a Confidentiality Agreement will be forwarded to you for completion.
Specifica
32 oz. | |
PETG | |
1 | |
Nessuno | |
Single-use | |
Stretta | |
Con frangiflutti | |
45-430 mm |
1000 mL | |
6 | |
Erlenmeyer | |
Not Autoclavable | |
Yes | |
Sterile | |
Vented |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421915 | Certificato di conformità | 14/04/2025 | 4116-1000 |
1270110 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1382736 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1296364 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1305750 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 4116-1000 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.