Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure Codice prodotto.: 10064740
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10064740
250 ml, 38-430 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Codice prodotto. 10064740
Marca: Thermo Scientific™ 20180250
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conserve space with these square, narrow-mouth HDPE bottles that are chemically and break resistant, as well as economically priced for a wide range of lab uses.
Conserve space with Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure. HDPE bottles are the most chemically and break resistant of all Nalgene square bottles, yet are economically priced for a wide range of lab uses. They are made only from high-quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables. This product is ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Graduated for easy dispensing
  • Leakproof†
  • Can be used to -100°C (-148°F)
  • Not autoclavable
  • Participates in My Green Labs' ACT Label program
Includes:
Leakproof† Polypropylene Screw Caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia quadrata a imboccatura stretta
Diametro (sistema imperiale) 2.4 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Include Chiusure a vite in polipropilene a prova di perdite
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Natural, translucent
Graduazioni Yes
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Product Type Square Narrow Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.41 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Manuals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1413877 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/09/2024 Catalog Number2018-0250
Numero di lotto1401365 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/02/2024 Catalog Number2018-0250
Numero di lotto1396297 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/11/2023 Catalog Number2018-0250
Numero di lotto1394426 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/11/2023 Catalog Number2018-0250
Numero di lotto1388716 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/07/2023 Catalog Number2018-0250
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure >