Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure
Descrizione
È possibile eliminare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio con i flaconi da conservazione in PETG quadrati certificati sterili e apirogeni Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Ideali per la conservazione e il campionamento dei principi attivi farmaceutici e dei prodotti intermedi, adatti anche per la preparazione e la conservazione di tamponi, colture o per la conservazione prolungata di liquidi pH-sensibili come i terreni di coltura.
Caratteristiche
- In robusto polietilene tereftalato modificato con glicolo (PETG) antiurto
- Adatti alla conservazione in congelatore fino a -40°C
- Fascia termoretraibile intorno alla chiusura e al collo che funge da sigillo antimanomissione
- Flaconi a tenuta e chiusure in HDPE in dotazione
- Sterili e apirogeni
- Disponibili in formato a basso contenuto di particolati
- Supportati da un'ampia documentazione di convalida
Informazioni per l'ordine:
- Confezionati in vassoi avvolti in pellicola termoretraibile.
Nota:
- il formato da 2 l è dotato di impugnature stampate.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 2.4 in. |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.10 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Stoccaggio con congelamento fino a meno 40 gradi Celsius, Media/Buffer Storage, Storage |
Materiale | PETG |
N. per custodia | 48/Cs. |
N. per confezione | 24/Pk. |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424722 | Certificato di Lavorazione | 09/04/2025 | 2019-0250 |
1423404 | Certificato di Lavorazione | 09/04/2025 | 2019-0250 |
1420215 | Certificato di Lavorazione | 10/02/2025 | 2019-0250 |
1424722 | Certificato di conformità | 20/03/2025 | 2019-0250 |
1423404 | Certificato di conformità | 13/03/2025 | 2019-0250 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.