Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Test Tube Slant Racks
GREENER_CHOICE
Incubate liquid cultures on a slant using these test tube slant racks, which allow 5- or 20-degree tilt for media to harden at an angle.
71.40€ - 278.00€
Specifica
Product Type Test Tube Slant Rack
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale Polycarbonate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11315704
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5935-0016
15-16mm Tubes
278.00€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10044850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5935-0020
20mm Tubes
71.40€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Hold tubes on a consistent slant using Thermo Scientific™ Nalgene™ Test Tube Slant Racks. Useful for hardening media or incubating liquid cultures at a consistent 5° or 20° slant. These racks are keyed with numbers and letters for easy identification and are stackable when empty.
  • After microwaving, set tubes filled with media at either 5° or 20° slant
  • Media will harden with a consistent slant
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath; won't float
  • Autoclavable; Note: Autoclaving will reduce strength over time
.
Please recycle the corrugated cartons and LDPE bags in which your Nalgene products are packaged.
Specifica
Specifica
Test Tube Slant Rack
Autoclavable
Polycarbonate
Rettangolare
4 x 10
White
40
2 Tiers
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Test Tube Slant Racks