Learn More
Thermo Scientific™ Raccordi a Y per tubi Nalgene™
Maximize liquid flow with non-tapered hose barbed Y-Type Connectors, molded of polypropylene resin, free of animal derived components.
26.17€ - 183.00€
Specifica
Product Type | Tubing Connector |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10684402
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
Diam. int. 1/8 in. |
26.67€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11704743
|
Thermo Scientific™
6152-0187 |
3/16 in. I.D. |
144.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10186070
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
1/4 in. I.D. |
26.17€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11850872
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
1/4 in. I.D. |
152.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15203079
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
5/16 in. I.D. |
183.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10020601
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
5/16 in. I.D. |
31.33€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10470913
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
3/8 in. |
38.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10778691
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
1/2 in. |
44.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15213079
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
1/2 in. |
171.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11384535
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
3/8 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15293069
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
Diam. int. 1/8 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Maximize liquid flow with non-tapered hose barbed Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubing Y-Type Connectors, molded of polypropylene resin, free of animal derived components. Products are double-bagged to maintain cleanliness.
- Polypropylene construction
- Autoclavable
Specifica
Tubing Connector | |
Autoclavable | |
Polipropilene |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.