Learn More
Thermo Scientific™ Spruzzetta Nalgene™ Unitary™ in LDPE Codice prodotto.: 10717011
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Spruzzetta Nalgene™ Unitary™ in LDPE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10717011
500 ml, 38 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
24 mm
38 mm
43 mm
Codice prodotto. 10717011
Marca: Thermo Scientific™ 24020500
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Erogazione del contenuto senza rovesciarlo o agitarlo grazie ai flaconi per liquido di filtraggio Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ in LDPE, progettati con imboccatura larga per un riempimento più rapido e più facile.
Erogazione del contenuto senza rovesciarlo o agitarlo grazie ai flaconi per liquido di filtraggio Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ in LDPE, progettati con imboccatura larga per un riempimento più rapido e più facile. Flacone e tubuli sono fusi in un unico blocco per garantire una tenuta uniforme durante l'uso† e un flusso uniforme senza spruzzi. Il puntale si può tagliare in modo da aumentare la portata.
Caratteristiche:
  • Flacone e tubuli sono fusi in un unico blocco per garantire una tenuta uniforme durante l'uso
  • La punta eroga un flusso ultrafine uniforme senza spruzzi, ma si può tagliare in modo da aumentare la portata
  • A tenuta†
Comprende:
Tappo in polipropilene
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Translucent
Descrizione Bottiglia/tubolazione in LDPE
Materiale LDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 4
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 173 mm
Product Type Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.81 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38 mm
Diametro (sistema metrico) 76.7 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1426648 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/04/2025 Catalog Number2402-0500
Numero di lotto1418937 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/03/2025 Catalog Number2402-0500
Numero di lotto1337294 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2402-0500
Numero di lotto1416943 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data30/10/2024 Catalog Number2402-0500
Numero di lotto1415353 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/10/2024 Catalog Number2402-0500
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Spruzzetta Nalgene™ Unitary™ in LDPE >