Learn More
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™
I semi-rack salvaspazio sono ideali per incubatori, refrigeratori, congelatori e nelle cappe di aspirazione.
Marca: Thermo Scientific™ 5972-0016
16.76 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Fit easily in ice or water baths without floating.
- Made of durable ResMere™ performance plastic
- Withstand most lab chemicals and temperatures up to 121°C (249.8°F)
- Repeatedly autoclavable
- Each rack holds 36 tubes
Specifica
Rack a formato ridotto | |
White | |
Plastica | |
5 x 5 x 2.7 pollici (12.7 x 12.7 x 6.8 cm) | |
5 in. | |
5 in. | |
2.7 in. |
Sì | |
Tubes (16 mm) | |
36 | |
12.7 cm | |
12.7 cm | |
6.8 cm | |
16 mm |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™ > ResMer; White; Array: 6 x 6; 126L x 126W x 68mm H