Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Marca: Thermo Scientific™ 5972-0430
14.47 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
- Costruita con la tecnologia Thermo Scientific™ Resmer™.
- I rack possono essere sterilizzati in autoclave più volte.
- Grazie alla finitura liscia, la possibilità di contaminazione è inferiore. Inoltre, non sono presenti saldature e bordi taglienti.
- Le piastre di copertura accettano etichette di grandi dimensioni.
- Il rack resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio e temperature fino a 121°C per una vasta gamma di procedure di laboratorio.
- Le provette coniche da 15 ml possono essere montate sui rack da 20 mm; quelle da 50 possono essere montate sui rack da 30 mm.
- Non richiede assemblaggio.
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Specifica
Test Tube Half Rack | |
3 x 3 | |
Green | |
Plastica acetalica | |
Rettangolare | |
Provette da 30 mm | |
10.9 cm | |
10.9 cm | |
8.4 cm | |
30 mm |
Cestello a formato ridotto per provette Unwire | |
Autoclavable | |
Tubes (30 mm) | |
9 | |
3 Tiers | |
4.3 x 4.3 x 3.3 pollici (10.9 x 10.9 x 8.4 cm) | |
4.3 in. | |
4.3 in. | |
3.3 pollici | |
30 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1304641 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 5972-0430 |
1414743 | Certificato di conformità | 15/10/2024 | 5972-0430 |
1403838 | Certificato di conformità | 29/05/2024 | 5972-0430 |
1405728 | Certificato di conformità | 02/05/2024 | 5972-0430 |
1401546 | Certificato di conformità | 20/02/2024 | 5972-0430 |
Periodo di garanzia limitato:
Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.