Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
GREENER_CHOICE
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Marca:  Thermo Scientific™ 5972-0320
14.47 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10719111
  • 19.65€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
  • Costruita con la tecnologia Thermo Scientific™ Resmer™.
  • I rack possono essere sterilizzati in autoclave più volte.
  • Grazie alla finitura liscia, la possibilità di contaminazione è inferiore. Inoltre, non sono presenti saldature e bordi taglienti.
  • Le piastre di copertura accettano etichette di grandi dimensioni.
  • Il rack resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio e temperature fino a 121°C per una vasta gamma di procedure di laboratorio.
  • Le provette coniche da 15 ml possono essere montate sui rack da 20 mm; quelle da 50 possono essere montate sui rack da 30 mm.
  • Non richiede assemblaggio.
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Test Tube Half Rack
4 x 5
Blue
Plastica acetalica
Rettangolare
Provette da 20 mm
12.7 cm
10.5 cm
8.4 cm
20 mm
Cestello a formato ridotto per provette Unwire
Autoclavable
Tubes (20 mm)
20
3 Tiers
5 x 4.1 x 3.3 pollici (12.7 x 10.5 x 8.4 cm)
5 in.
4.1 in.
3.3 pollici
20 mm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1326529 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5972-0320
Numero di lotto1291180 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5972-0320
Numero di lotto1317620 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5972-0320
Numero di lotto1306831 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5972-0320
Numero di lotto1300281 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number5972-0320
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology > Unwire Test Tube Half Rack, for 20mm Tubes; Holds 20; Blue
Periodo di garanzia limitato:
Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.