Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Surface Protectors
GREENER_CHOICE
Quickly absorb spills and cushion breakable labware with these surface protectors. Use as a bench protector, shelf liner or cabinet liner to protect against the harshest of chemicals.
136.00€ - 267.00€
Specifica
Product Type Surface Protector
Assorbanza 750 mL/m2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
10294361
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
62050-00
Rotolo in confezione dispenser 300 ft.
136.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10080851
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
62060-00
Roll 300 ft.
262.00€
2 rotoli
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10186280
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
62065-00
Rotolo 150 ft.
136.00€
91m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10596561
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
62070-00
Rotolo in confezione dispenser 100 ft.
207.00€
4 rotoli
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10074350
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
62080-00
Tappetino 18 in.
267.00€
pezzi 350
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Quickly absorb spills and cushion breakable labware with Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Surface Protectors. Each surface protector is composed of thousands of Thermo Scientific™ Thirsty Cells™ for heightened performance. The polyethylene backing protects the benchtop from the harshest of chemicals. Use as a bench protector, shelf liner, cabinet liner or for wiping up isolated spills.
  • Cushioned surface minimizes breakage of glass labware when dropped or tipped over
  • Skid resistant polyethylene backing resists harsh chemicals and protects your benchtop from spills and corrosion
  • Low-pile flat surface provides stability for glassware that is likely to tip
  • Versi-Dry quickly absorbs up to 750mL/m2 spills with its thousands of Thirsty Cells
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in. 
Specifica
Specifica
Surface Protector
750 mL/m2
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Surface Protectors