Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure: Bulk Pack Codice prodotto.: 10683463
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10683463
60 mL, 28 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Codice prodotto. 10683463
Marca: Thermo Scientific™ 3321890002
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform short-term general purpose laboratory and field applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure.
Perform short-term general purpose laboratory and field applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure. These light-duty translucent bottles are a lightweight version of the original Nalgene bottle, bulk-packed for ultimate economy. Thinner-walled and more flexible than the Nalgene Lab Quality Bottles, they feature a wide mouth for easy filling and offer excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols. This product is ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions.
  • Linerless polypropylene caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Recommended for sample collection and storage of daily working solutions
  • Bottles participate in My Green Labs' ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency around product sustainability
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 1,000
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Natural, translucent
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Bocca Larga
Forma Rotondo
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Product Type Wide Mouth Economy Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.38 in.
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1424261 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/03/2025 Catalog Number332189-0002
Numero di lotto1419322 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/01/2025 Catalog Number332189-0002
Numero di lotto1412054 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/09/2024 Catalog Number332189-0002
Numero di lotto1407498 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/06/2024 Catalog Number332189-0002
Numero di lotto1399384 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/01/2024 Catalog Number332189-0002
  • Diversi produttori
    Fall in love with big savings
    Codice sconto: 24107
    Scade2025-03-28
    Days
    10
    Hours
    14
    Minutes
    45
    Seconds
    8
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure: Bulk Pack >